Läs mer
42-O-[2-[[Hydroxy[2-(trimetylammonio)etoxy]fosfinyl]oxy]etyl] Rapamycin Inre Salt >75%, TRC
Produktkod. 30392542
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30392542 1 mg
30400132 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30392542 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9721001MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1062645-51-5
Molekylformel C58H95N2O17P
Molekylvikt (g/mol) 1123.35
Synonym ATG 181
LEDER C[C@@H]1CC[C@H]2C[C@H](/C(=C/C=C/C=C/[C@H](C[C@H](C(=O)[C@@H]([C@@H](/C(=C/[C@H](C(=O)C[C@H](OC(=O)[C@@H]3CCCCN3C(=O)C(=O)[C@@]1(O2)O)[C@H](C)C[C@@H]4CC[C@H]([C@@H](C4)OC)OCCOP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)C)/C)O)OC)C)C)/C)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 42-O-[2-[(Hydroxy[2-(trimethylammonio)ethoxy]phosphinyl)oxy]ethyl] Rapamycin Inner Salt
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C58H95N2O17P/c1-37-19-15-14-16-20-38(2)49(70-11)35-45-24-22-43(7)58(67,77-45)55(64)56(65)59-26-18-17-21-46(59)57(66)76-50(36-47(61)39(3)32-42(6)53(63)54(72-13)52(62)41(5)31-37)40(4)33-44-23-25-48(51(34-44)71-12)73-29-30-75-78(68,69)74-28-27-60(8,9)10/h14-16,19-20,32,37,39-41,43-46,48-51,53-54,63,67H,17-18,21-31,33-36H2,1-13H3/b16-14+,19-15+,38-20+,42-32+/t37-,39-,40-,41-,43-,44+,45+,46+,48-,49-,50+,51-,53-,54+,58-/m1/s1
Formel vikt 1122.6368