Läs mer
Fisherbrand™ 43,2 mm skiljevägg för SCHOTT skruvlock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12941011 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Beige, Grädde
Grå, Rött
Tjocklek (metrisk):
1,6 mm
2,5 mm
3,2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Tjocklek (metrisk) Förpackningsstorlek
12941011 Beige, Grädde 3,2 mm Paket med 100
16378387 Grå, Rött 1,6 mm Paket med 500
16368387 Beige, Grädde 3,2 mm -
16388387 Grå, Rött 2,5 mm Paket med 500
11510615 Grå, Rött 2,5 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12941011
Outlet Corner
Använd kampanjkoden 28080
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
De flesta septa är laminerade på ena sidan med PTFE för hög kemikalieresistens och en inert barriär mellan prov och bärarmaterial.
  • För användning med SCHOTT skruvlock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Septa
Färg Beige, Grädde
Diameter (metrisk) Yttre 43.2 mm
Material PTFE, Silikon
Kvantitet 500
Tjocklek (metrisk) 3,2 mm