Läs mer
Fisherbrand™ 43,2 mm skiljevägg för SCHOTT skruvlock
Produktkod. p-7113985 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Beige, Grädde
Grå, Rött
Tjocklek (metrisk):
1,6 mm
2,5 mm
3,2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 500
Produktkod. 16378387
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
De flesta septa är laminerade på ena sidan med PTFE för hög kemikalieresistens och en inert barriär mellan prov och bärarmaterial.
  • För användning med SCHOTT skruvlock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Septa
Färg Grå, Rött
Diameter (metrisk) Yttre 43.2 mm
Material Butyl, PTFE
Kvantitet 500
Tjocklek (metrisk) 1,6 mm