Läs mer
Schneider Gerd™ 4301 rostfritt stål med dubbla ändar mikrospatel
Längd (metrisk):
150 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Mikrospatel i rostfritt stål
- Idealisk för att arbeta med pulver, röra och blanda
- Perfekt för minimala mängder kemikalier
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 Pk. |
| Produkttyp | Dubbelsidig mikrospatel |
| Bredd (metrisk) kniv | 5 mm |
| Mått (L x B) | 5 x 45 mm |
| Material | Rostfritt stål (4301) |
| Längd (metrisk) | 150 mm |