Läs mer
Schneider Gerd™ 4301 dubbla sked i rostfritt stål
Längd (metrisk):
120 mm
180 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Skedar samlar upp och transporterar torra ämnen eller vätskor
- Två ändformer ger ökad mångsidighet
- Idealisk för att arbeta med pulver, röra och blanda
- Perfekt för minimala mängder kemikalier
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 Pk. |
| Produkttyp | Spatel med dubbel sked |
| För användning med (applikation) | För kemiska |
| Material | Rostfritt stål (4301) |
| Längd (metrisk) | 120 mm |