Läs mer
Schneider Gerd™ 4301 Micro Spoon Spatel i rostfritt stål
Produktkod. 11387324
Längd (metrisk):
210 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11387324
Brand: Schneider Gerd™ 6274
Bara null kvar
Specifikationer
Produkttyp Micro Spoon Spatel
Bredd (metrisk) kniv 7 mm
Mått (L x B) 210 x 7/7 x 10 mm
Material Rostfritt stål (4301)
Längd (metrisk) 210 mm