Läs mer
Schneider Gerd™ 4301 Micro Spoon Spatel i rostfritt stål
Längd (metrisk):
130 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Micro Spoon Spatel |
| Bredd (metrisk) kniv | 6 mm |
| Material | Rostfritt stål (4301) |
| Längd (metrisk) | 130 mm |