Beskrivning
Stark miljöbeständighet mot smuts och kemikalier.
- Pålitlig utskriftskvalitet med skarpa kanter maximerar streckkodens läsbarhet
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Silver |
| För användning med (utrustning) | Etikettskrivare BBP11, Etikettskrivare BBP12 |
| Material | Vax, harts |
| Längd (engelska) | 230 ft. |
| Bredd (engelska) | 2,2 tum |
| Längd (metrisk) | 70 m |
| Bredd (metrisk) | 56 mm |
| Diameter (engelska) | 0,5 tum |
| Diameter (metrisk) | 12.7 mm |
| Formatera | Band med öppen kärna |
| Visa mer |