Läs mer
SHOWA™ 451 Series Naturgummi Palmbelagda Värmeisolerade handskar
Description
Fördelar
- Värmeisolering
- Flexibel
- Andas
- Extra grepp
- Sömlös stickning
- Hudvänlig
- Nötningsbeständig
Funktioner
- Grovt grepp
- Ergonomi
- Elastisk handledsmanschett
- Palmbeläggning av naturgummi
Handlar& Ansökningar
- Signalerare
- Tegelläggning
- Snickeri
- Körmaskiner
- Murverk
- Rivning
- Frakt/mottagning
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | CE Cat II, EN 388:2016, EN 511:2006 |
| Belagt område | Palm |
| Konstruktion | Sömlös stickning |
| Beläggningsmaterial | Naturgummi |
| Färg | Grå |
| Material | Bomull, Polyester |
| Storlek | Liten |
| Liner material | Akryl |
| Motståndskraftig mot | Nötningsbeständig |
| Serie | 451 |