Läs mer
SHOWA™ 451 Series Naturgummi Palmbelagda Värmeisolerade handskar
Produktkod. 17797607
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17797607 X-large
17787607 Liten
17777607 Intermediär
17767607 Betydande
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17797607 Leverantör SHOWA™ Leverantörsnummer 45110XL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7395.00 SEK
    6564.25 SEK / 10 par
    Save 830.75 SEK
    11% Av
I lager
De 451 värmeisolerade handskarna är skapade med värme i åtanke och är designade för att bäras i kallt väder.
Fördelar
  • Värmeisolering
  • Flexibel
  • Andas
  • Extra grepp
  • Sömlös stickning
  • Hudvänlig
  • Nötningsbeständig
Funktioner
  • Grovt grepp
  • Ergonomi
  • Elastisk handledsmanschett
  • Palmbeläggning av naturgummi
Handlar& Ansökningar
  • Signalerare
  • Tegelläggning
  • Snickeri
  • Körmaskiner
  • Murverk
  • Rivning
  • Frakt/mottagning
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE Cat II, EN 388:2016, EN 511:2006
Belagt område Palm
Konstruktion Sömlös stickning
Beläggningsmaterial Naturgummi
Färg Grå
Material Bomull, Polyester
Storlek X-large
Liner material Akryl
Motståndskraftig mot Nötningsbeständig
Serie 451