Läs mer
Skytec™ 4520 Engångsmask med 3 paneler, hopfällbar platt - FFP2
Produktkod. 30242983 Handla allt Skytec Produkter
Change view
Kvantitet:
20/Pk.
Produktkod. Kvantitet
30242983 20/Pk.
1 options
Produktkod. 30242983 Leverantör Skytec™ Leverantörsnummer ASRAPL201AZ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1122.74 SEK
    692.35 SEK / Paket med 20
    Save 430.39 SEK
    38% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
4500-serien är det nyaste tillskottet till Skytecs utbud av förstklassiga andningsskydd. Med premium europeiskt tillverkade filtermedia över ventilförsedda och oventilerade varianter, ger 4500-serien lågt andningsmotstånd och utmärkt Face Fit Factor.
  • Premium, hopfällbar, platt andningsskydd för enkel förvaring, på- och avtagning
  • Säkert, metallfritt selesystem med färgkodad textilresår för enkel identifiering av FFP-nivå
  • Mjuk, flexibel och justerbar näsrygg för ökad passform och komfort
  • Flerskikts elektrostatiskt filtermedium för högpresterande filtrering med lågt andningsmotstånd
  • Invändig ansiktstätning i full bredd, gjord av mjuk PVC för hög komfort
  • Ergonomisk design för en säker passform på ett brett utbud av ansiktsformer
  • Högflödesutandningsventil för lågt andningsmotstånd, färgkodad för enkel identifiering av FFP-nivå
  • Formad nästätning för hög kompatibilitet med andra typer av PPE
  • Alla varianter klagomål till EN 149:2001+A1:2009. Oventilerad variant som överensstämmer med EN 14683:2019 för användning inom sjukvården
  • Latexfri och luddsnål för användning i en mängd olika miljöer
  • Storbritannien designad, utvecklad och tillverkad.
Specifikationer
Tilldelad skyddsfaktor (APF) 10
Certifikat och efterlevnad CE III , UKCA , Storbritanniens direktiv om medicinsk utrustning: 93/42/EEG och 2007/47/EG* , EU:s förordning om medicintekniska produkter: 2017/745 , EN 149:2000 + A1:2009 FFP2 NR , EN 14683:2019 Typ IIR
Färg Vitt
Designtyp 3-panel
Disponibel För engångsbruk
Filtertyp FFP2 skyddsnivå
Material Polypropen
Produkttyp Sjukvård partikelrespirator och kirurgisk mask
Storlek One Size
Med utandningsventil Nej
Filtreringslagermaterial Non-woven textil
Material Huvudband Latexfri elastan, polyester, textil elastisk
Modell 4500
Nosstyckesmaterial Polyetenskum
Kvantitet 20/Pk.