Läs mer
Skytec™ 4520V engångsmask med 3 paneler, vikbart platt andningsskydd - FFP2
Handla allt Skytec ProdukterBeskrivning
- Premium, hopfällbar, platt andningsskydd för enkel förvaring, på- och avtagning
- Säkert, metallfritt selesystem med färgkodad textilresår för enkel identifiering av FFP-nivå
- Mjuk, flexibel och justerbar näsrygg för ökad passform och komfort
- Flerskikts elektrostatiskt filtermedium för högpresterande filtrering med lågt andningsmotstånd
- Invändig ansiktstätning i full bredd, gjord av mjuk PVC för hög komfort
- Ergonomisk design för en säker passform på ett brett utbud av ansiktsformer
- Högflödesutandningsventil för lågt andningsmotstånd, färgkodad för enkel identifiering av FFP-nivå
- Formad nästätning för hög kompatibilitet med andra typer av PPE
- Alla varianter klagomål till EN 149:2001+A1:2009. Oventilerad variant som överensstämmer med EN 14683:2019 för användning inom sjukvården
- Latexfri och luddsnål för användning i en mängd olika miljöer
- Storbritannien designad, utvecklad och tillverkad.
Specifikationer
Specifikationer
| Tilldelad skyddsfaktor (APF) | 10 |
| Certifikat och efterlevnad | CE III , UKCA , EN 149:2000 + A1:2009 FFP2 NR |
| Färg | Vitt |
| Designtyp | 3-panel |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Filtertyp | FFP2 skyddsnivå |
| Material | Polypropen |
| Produkttyp | Sjukvård partikelrespirator och kirurgisk mask |
| Storlek | One Size |
| Med utandningsventil | Ja |
| Visa mer |