Läs mer
Skytec™ 4530V engångsmask med 3 paneler, vikbart platt andningsskydd - FFP3V
Produktkod. 30242956 Handla allt Skytec Produkter
Change view
Kvantitet:
10/Pk.
Produktkod. Kvantitet
30242956 10/Pk.
1 options
Produktkod. 30242956 Leverantör Skytec™ Leverantörsnummer ASRAPL301AZ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1047.89 SEK
    646.20 SEK / Paket med 10
    Save 401.69 SEK
    38% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
4500-serien är det nyaste tillskottet till Skytecs utbud av förstklassiga andningsskydd. Med premium europeiskt tillverkade filtermedia över ventilförsedda och oventilerade varianter, ger 4500-serien lågt andningsmotstånd och utmärkt Face Fit Factor.
  • Premium, hopfällbar, platt andningsskydd för enkel förvaring, på- och avtagning
  • Säkert, metallfritt selesystem med färgkodad textilresår för enkel identifiering av FFP-nivå
  • Mjuk, flexibel och justerbar näsrygg för ökad passform och komfort
  • Flerskikts elektrostatiskt filtermedium för högpresterande filtrering med lågt andningsmotstånd
  • Invändig ansiktstätning i full bredd, gjord av mjuk PVC för hög komfort
  • Ergonomisk design för en säker passform på ett brett utbud av ansiktsformer
  • Högflödesutandningsventil för lågt andningsmotstånd, färgkodad för enkel identifiering av FFP-nivå
  • Formad nästätning för hög kompatibilitet med andra typer av PPE
  • Alla varianter klagomål till EN 149:2001+A1:2009. Oventilerad variant som överensstämmer med EN 14683:2019 för användning inom sjukvården
  • Latexfri och luddsnål för användning i en mängd olika miljöer
  • Storbritannien designad, utvecklad och tillverkad.
Specifikationer
Tilldelad skyddsfaktor (APF) 20
Certifikat och efterlevnad CE III , UKCA , EN 149:2000 + A1:2009 FFP3 NR
Färg Vitt
Designtyp 3-panel
Disponibel För engångsbruk
Filtertyp FFP3
Material Polypropen
Produkttyp Sjukvård partikelrespirator och kirurgisk mask
Storlek One Size
Med utandningsventil Ja
Filtreringslagermaterial Non-woven textil
Material Huvudband Latexfri elastan, polyester, textil elastisk
Modell 4500
Nosstyckesmaterial Polyetenskum
Kvantitet 10/Pk.