Läs mer
465 mV Redox Oxidation/Reduktion (ORP) Standard vid 25 °C, Reagecon
BIOPHARMA
Produktkod. 11833570 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
11833570 500 ml 500ml
1 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11833570 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer RS465
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Fungerar som ett kontroll- eller referensmaterial snarare än som en kalibreringsstandard eftersom redoxoxidation/reduktion (ORP) är en absolut mätning och avkänningselektroden inte kräver kalibrering.
  • Redox Referensstandard, Redox Referensmaterial.
  • Fungerar som ett kontroll- eller referensmaterial snarare än en kalibreringsstandard eftersom redoxreaktionen är en absolut mätning och avkänningselektroden inte kräver kalibrering.
  • Styr funktionaliteten hos avkännings- och referenselektroden, analytikertekniken, miljöförhållanden och mätmätarens funktion.
  • Denna 465 mV Redox (ORP) Standard är korrekt till± 5mV, har garanterat stabilitet under hela sin hållbarhet, även efter att flaskan öppnats.
  • Det angivna värdet på 465 mV hänvisar till potentialerna för platinaelektroden v Ag/AgCl referenselektrod (3M KCl).
Specifikationer
Beskrivning Accuracy ± 5mV at 25°C
Förpackning HDPE-flaska GL45
Anteckningar om koncentration eller sammansättning 465 mV (± 5mV)
Fysisk form Vätska
Koncentration 465 mV (±5mV)
Kvantitet 500 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • REDOX STANDARD 465mV a 25°C Ag/AgCl
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid, irontrichloride, iron sulphate