Läs mer
SHOWA™ 477-serien nitrilbelagda köldbeständiga handskar
Produktkod. 17717617
Change view
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-large
2X-Large
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17717617 Intermediär
17707617 Betydande
17727617 X-large
17737617 2X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17717617 Leverantör SHOWA™ Leverantörsnummer 47707M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10805.00 SEK
    9990.99 SEK / 5 par
    Save 814.01 SEK
    7% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att hålla händerna varma och torra i de mest extrema miljöer, kombinerar den köldbeständiga handsken 477 värmeisolering med taktiskt grepp.
Fördelar
  • Sömlös stickning
  • Köldbeständig
  • Vattentålig
  • Flexibel
  • Nötningsbeständig
  • Extra grepp
  • Värmeisolering
  • Formpassande
  • Ogenomsläpplig
Funktioner
  • Skumgrepp
  • Elastisk manschett
  • Ergonomi
  • Skumnitril palmdopp
  • Isolerad
  • Helbelagd nitril
Handlar& Ansökningar
  • Betongning
  • Rännor och avloppsrör
  • Isolering
  • Tvätt och städning
  • Plantering& ompottning
  • Buteljering
  • Vatten/Avloppsrening
  • VVS
  • Dränering, rörledningar
  • Frakt/mottagning
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE Cat II, EN 388:2016, EN 511:2006
Konstruktion Sömlös stickning
Beläggningsmaterial Nitril
Färg Blått, Svart
Material Nylon, Polyester
Storlek Intermediär
Liner material Akryl
Motståndskraftig mot Köldbeständig, vattenbeständig, nötningsbeständig
Serie 477