Läs mer
SHOWA™ 477-serien nitrilbelagda köldbeständiga handskar
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-large
2X-Large
Beskrivning
Fördelar
- Sömlös stickning
- Köldbeständig
- Vattentålig
- Flexibel
- Nötningsbeständig
- Extra grepp
- Värmeisolering
- Formpassande
- Ogenomsläpplig
Funktioner
- Skumgrepp
- Elastisk manschett
- Ergonomi
- Skumnitril palmdopp
- Isolerad
- Helbelagd nitril
Handlar& Ansökningar
- Betongning
- Rännor och avloppsrör
- Isolering
- Tvätt och städning
- Plantering& ompottning
- Buteljering
- Vatten/Avloppsrening
- VVS
- Dränering, rörledningar
- Frakt/mottagning
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE Cat II, EN 388:2016, EN 511:2006 |
| Konstruktion | Sömlös stickning |
| Beläggningsmaterial | Nitril |
| Färg | Blått, Svart |
| Material | Nylon, Polyester |
| Storlek | X-large |
| Liner material | Akryl |
| Motståndskraftig mot | Köldbeständig, vattenbeständig, nötningsbeständig |
| Serie | 477 |