missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ (RS)-3,5-DHPG
GREENER_CHOICE

Produktkod. p-4783108
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
50 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 18796486

Brand: Tocris Bioscience™ 0342/10

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Selective group I mGlu agonist

(RS)-3,5-DHPG is a selective group I metabotropic glutamate receptor agonist which activates both mGlu1 and mGlu5. Also reported to be an antagonist at metabotropic glutamate receptors linked to phospholipase D.

S-enantiomer also available.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (RS)-3,5-Dihydroxyphenylglycine
CAS 19641-83-9
Analysprocentintervall >99%
Kvantitet 10 mg
Löslighet Soluble to 10mM in water
Molekylformel C8H9NO4
Formel vikt Observed MW: 183.16

For Research Use Only

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.