Läs mer
BRAND™ 48-brunnars PCR-plattor
Handla allt Brand Produkter
Färg:
Klart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Beskrivning
- Polypropen, 0,2 ml brunnar, utan kjolar
- Fri från DNas, DNA, RNas och endotoxiner
- Den förstärkta toppplattan håller PCR-plattan platt även under uppvärmning, vilket gör den lättare att använda i automatiserade system som pipetteringsrobotar
- Kanterna på brunnarna är formade så att de skyddar mot korskontaminering och ger en pålitlig tätning med tätningsfolie anpassad till plattorna
- Minska materialkostnaderna och tillåt arbete på en kompakt PCR-platta även med små provgenomströmningar
- Den ultratunnväggiga PCR-plattans design underlättar konstant, snabb och exakt värmeöverföring
- Det släta kärlets inre minimerar bindningen av enzymer och nukleinsyra till väggarna
- Brunnarnas upphöjda läppar skyddar mot korskontaminering, vilket möjliggör en pålitlig tätning med tätningsmattan skräddarsydd för plattorna
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | No Barcode |
| Bindande egendom | Untreated |
| Certifikat och efterlevnad | RNase, DNase, DNA-free |
| Formatera | 96 brunnar |
| Array | 6 x 8 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Klart |
| Disponibel | Single-use |
| Produkttyp | PCR 48-well plate |
| För användning med (utrustning) | Thermal Cyclers |
| Visa mer |