Läs mer
Brady™ BBP11 BBP12 R4900-seriens skrivarband
Produktkod. 12712447 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Svart
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
12712447 Svart Varje
1 options
Produktkod. 12712447 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 804793
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    335.18 SEK
    257.06 SEK / Paket med 1
    Save 78.12 SEK
    23% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Detta band har enastående smutsmotstånd vid höga temperaturer och överlägsen lösningsmedelsbeständighet.
  • Detta band har enastående smutsmotstånd vid höga temperaturer och överlägsen lösningsmedelsbeständighet.
Specifikationer
Produkttyp Skrivarband
Färg Svart
För användning med (utrustning) Etikettskrivare BBP11, Etikettskrivare BBP12
Material Polyester
Längd (engelska) 76.55 yd.
Bredd (engelska) 2,56 tum.
Längd (metrisk) 70 m
Bredd (metrisk) 65 mm
Tjocklek (engelska) 0,00018 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.0045 mm
Diameter (metrisk) 12,7 mm ID
Mått (L x B) 70 m x 65 mm
Beskrivning Svart 4900 Series Thermal Transfer Printer Band
Utskrivbara sidor Bläcksidan utåt
Kvantitet 1 st