Description
- Kompakt och lätt
- Temperatur-, kemikalie-, korrosions- och manipuleringsbeständig
- Icke-ledande och gnistfri
- Isolerad cylinder för skydd mot stötar
- Har ribbad design för enkelt grepp och hantering
- Språketiketter: engelska, franska och spanska
- Anpassad nyckling och kartläggning tillgängliga
- Låskropp: 2D x 3,8 W x 4,4 cm H (0,8 x 1,5 x 1,75 tum)
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Nyckelsatt olika säkerhetshänglås |
| Alternativt artikelnummer | SFTY HÄNGLÅS STÅL 38MM SHA BLÅ 6/PAC |
| Färg | Blått |
| Material | Plast |
| Beskrivning | Säkerhetshänglås - Standard |
| Diameter (engelska) Shackle | 0,25 tum |
| Diameter (metrisk) bygel | 0.63 cm |
| Mått (L x B) | 38.50 x 86.50 mm |
| Höjd (metrisk) | 86.50 mm |
| Höjd (metrisk) bygel | 38.00 mm |
| Show More |