Läs mer
Brady™ Clamp-On Breaker Lockout, 480/600V
Produktkod. 11791346
Kvantitet:
6/förp.
Förpackningsstorlek:
1 paket
Paket med 6
Produktkod. 11791346
Brand: Brady™ 065966
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För användning med enpoliga och invändiga flerpoliga brytare
  • Tillverkad av robust polypropen och slagmodifierad nylon
  • Accepterar låsbyglar upp till 0,28 tum i diameter
  • Inkluderar Cceats för användning med brytare med långa, skjutbara strömbrytare
Specifikationer
Produkttyp Clamp-on Breaker Lockout
Färg Rött
Material Nylon
Certifikat och efterlevnad UL 94 HB
Diameter (engelska) Shackle 0,28 tum.
Diameter (metrisk) bygel 0.7 cm
Mått (D x B x H) 2,175 x 1,588 x 3,253 tum.
Höjd (metrisk) 40.30 mm
Inkluderar Klossar
Lockout typ Klämma fast
Kvantitet 6/förp.
Bredd (metrisk) 40.30 mm