Läs mer
Brady™ Clamp-On Breaker Lockout, 480/600V
Produktkod. 15673507 Handla allt Brady Produkter
Change view
Kvantitet:
6/förp.
Förpackningsstorlek:
1 paket
Paket med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15673507 6/förp. Paket med 6
11791346 6/förp. 1 paket
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15673507 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 065966
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1120.00 SEK
    1028.93 SEK / Paket med 6
    Save 91.07 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 11-11-2026
För användning med enpoliga och invändiga flerpoliga brytare
  • Tillverkad av robust polypropen och slagmodifierad nylon
  • Accepterar låsbyglar upp till 0,28 tum i diameter
  • Inkluderar Cceats för användning med brytare med långa, skjutbara strömbrytare
Specifikationer
Produkttyp Clamp-on Breaker Lockout
Färg Rött
Material Nylon
Certifikat och efterlevnad UL 94 HB
Diameter (engelska) Shackle 0,28 tum.
Diameter (metrisk) bygel 0.7 cm
Mått (D x B x H) 2,175 x 1,588 x 3,253 tum.
Höjd (metrisk) 40.30 mm
Inkluderar Klossar
Lockout typ Klämma fast
Kvantitet 6/förp.
Bredd (metrisk) 40.30 mm