Läs mer
Brady™ Clamp-On Breaker Lockout, 480/600V
Kvantitet:
6/förp.
Förpackningsstorlek:
1 paket
Paket med 6
Beskrivning
- Tillverkad av robust polypropen och slagmodifierad nylon
- Accepterar låsbyglar upp till 0,28 tum i diameter
- Inkluderar Cceats för användning med brytare med långa, skjutbara strömbrytare
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Clamp-on Breaker Lockout |
| Färg | Rött |
| Material | Nylon |
| Certifikat och efterlevnad | UL 94 HB |
| Diameter (engelska) Shackle | 0,28 tum. |
| Diameter (metrisk) bygel | 0.7 cm |
| Mått (D x B x H) | 2,175 x 1,588 x 3,253 tum. |
| Höjd (metrisk) | 40.30 mm |
| Inkluderar | Klossar |
| Lockout typ | Klämma fast |
| Visa mer |