Läs mer
Brady™ IP Printer Enabled 4400 Series Thermal Transfer Printer Ribbons
Produktkod. 11593015 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Blått
Klart
Rött
Mått (L x B):
984 fot x 2,36 tum
984 fot x 3,27 tum
984 fot x 4,3 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Mått (L x B) Förpackningsstorlek
11593015 Rött 984 fot x 2,36 tum Varje
11553035 Rött 984 fot x 4,3 tum Varje
11513025 Klart 984 fot x 2,36 tum Varje
11573015 Blått 984 fot x 2,36 tum Varje
11503025 Klart 984 fot x 3,27 tum Varje
11563035 Blått 984 fot x 3,27 tum Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11593015 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 066049
Beräknad leverans: 15-12-2026
Högdensitetsband erbjuder lösningsmedel, hög värme- och reptålighet
  • Inkluderar spindel
  • Kompatibel med IP300- och IP600-skrivare
  • Kärnans inre diameter: 25,40 mm (1 tum), bläcksidan utåt
Specifikationer
Produkttyp Thermal Transfer Printer Band
Färg Rött
För användning med (utrustning) IP300 termisk överföringsskrivare, IP600 termisk överföringsskrivare
Material Harts
Längd (engelska) 984 tum.
Bredd (engelska) 2,36 tum
Längd (metrisk) 300 m
Bredd (metrisk) 5.99 cm
Diameter (metrisk) 25,4 mm ID
Mått (L x B) 984 fot x 2,36 tum
Beskrivning Röd 4400 Series Thermal Transfer Printer Band - Brady IP-skrivare aktiverad
Formatera IP™ Aktiverad
Utskrivbara sidor Bläcksidan utåt
Kvantitet 1 st
Alternativt artikelnummer IP-R4400-RD