Beskrivning
- Inkluderar spindel
- Kemisk, abarassions- och värmebeständig
- Kompatibel med IP300- och IP600-skrivare
- Kärnans inre diameter: 25,40 mm (1 tum), bläcksidan utåt
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Thermal Transfer Printer Band |
| Färg | Svart |
| För användning med (utrustning) | IP300 termisk överföringsskrivare, IP600 termisk överföringsskrivare |
| Material | Harts |
| Längd (engelska) | 984 tum. |
| Bredd (engelska) | 4,3 tum |
| Längd (metrisk) | 300 m |
| Bredd (metrisk) | 10.9 cm |
| Diameter (metrisk) | 25,4 mm ID |
| Mått (L x B) | 984 fot x 4,3 tum |
| Visa mer |