Läs mer
Brady™ B-488 High-Performance Polyester BMP71 Printer Labels
Produktkod. 11735673
Mått (LxB):
22.86 x 19.05 mm
22.86 x 22.86 mm
6.35 x 48.26 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11735673
Brand: Brady™ 114865
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Used to identify property from components to finished products
  • Made of High-Performance Polyester
  • Allow printed information and barcodes/data codes to remain legible and scannable in harsh environments
Applications:
Asset Tracking, Barcoding, Component ID, Equipment ID, General Identification, General Purpose ID, Rating Plates, Slide, Through Hole - Top
Certifikat
UL listed, CSA, AGA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL Recognised; CSA Accepted
Beskrivning BMP71 Label Printer Labels
Typ av lim Permanent Acrylic
Färg White
Avsluta Matte
Material Polyester (B-488)
Produkttyp Label
För användning med (applikation) Asset Tracking, Barcoding, Component ID, Equipment ID, General Identification, General Purpose ID, Rating Plates, Slide, Through Hole - Top
För användning med (utrustning) BMP™71 Printer
Etiketter per rad 1
Kvantitet 250/Roll
Form Square
Storlek (engelska) 0.9 x 0.9 in.
Storlek (metrisk) 22.8 x 22.8 mm
Temperaturområde (metriskt) -40°C to +160°C
Tjocklek (metrisk) 0.091 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 28.58 mm
Mått (LxB) 22.86 x 22.86 mm
Bredd (engelska) 0.9 in.
Bredd (metrisk) 22.8 mm
Höjd (engelska) 0.9 in.
Höjd (metrisk) 22.8 mm