Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Kyl/frys Ultra™ Termometer
Produktkod. 15507593 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Sondtyp:
1 flaska och 1 kulsond
1 flasksond
1 plastflasksond
1 x 5 mL vaccinflaskasond
2 plastflasksonder
2 x 5 mL vaccinflaskasond
One Bullet Probe
Två flasksonder
Två kula sonder
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sondtyp Förpackningsstorlek
15507593 1 flasksond Varje
15517593 Två flasksonder Varje
15527593 One Bullet Probe Varje
15537593 Två kula sonder Varje
15547593 1 flaska och 1 kulsond Varje
15557593 1 x 5 mL vaccinflaskasond Varje
15567593 2 x 5 mL vaccinflaskasond Varje
15550765 2 plastflasksonder Varje
15540765 1 plastflasksond Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15507593
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Flip-open stand, 10 ft. micro cable, wall mounting, Velcro™, magnetic strips
Övervaka två olika områden samtidigt med Traceable™ Kyl/frys Ultra™ Termometer.
  • Designad för att möta nuvarande CDC-krav för lagring och övervakning av vaccin
  • Trippeldisplay visar samtidigt min., max. och aktuella temperaturer för en specificerad sond
  • Smart-Alarm™ med visuella och hörbara indikatorer signalerar kontinuerligt när ett tillstånd utanför området avkänns
  • Larmet fortsätter även efter att enheten återgår till icke-larmtillstånd och är programmerbar i 0.1° steg
  • °C/° F omkopplingsbar
  • Innesluten temperaturbuffrad sensor för att noggrant övervaka temperaturer i ett eller två olika områden i kylar, frysar, vattenbad och inkubatorer
  • Solid-state sond förseglad i en miniatyrflaska (1 x 2,5 tum) eliminerar kvicksilverkontamination och snabba temperaturförändringar när kylskåpsdörren öppnas
  • Miniatyrflaska är fylld med giftfri glykol, allmänt erkänd som säker (GRAS) av FDA och eliminerar därmed oro för kontakt med mat eller dricksvatten
  • Har slagkraftig, kemikaliebeständig ABS-plastfodral (2,75 x 4,25 x 0,75 tum)
  • Tio fots mikrokabel tillåter kylskåpsdörrar att stänga på den
  • Räckvidd: -50° till +70 °C (-58° till +158 °F)
  • Noggrannhet:± 0,5 °C mellan -30° till +50 °C, annars± 1 °C
  • Upplösning: 0,1°
  • Samplingshastighet: 30 sekunder
Zertifizierungen
Individuellt serienummer Traceable™ Certifikatet tillhandahålls från ISO/IEC 17025:2005 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA; indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST .
Spezifikation
Flaskfyllning Ogiftig glykol
Flaskstorlek 2,5 x 6,3 cm (1 x 2,5 tum)
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST
Mått (L x B x H) 7 x 10,8 x 2 cm (2,75 x 4,25 x 0,75 tum)
För användning med (applikation) Övervakning av temperaturer i frysar, vattenbad, värmeblock, inkubatorer och kylskåp
Inkluderar Kardborreband™ , bänkställ, magnetremsor, 10-fots kabel, batterier, Traceable™ Certifikat
Längd (metrisk) 7 cm
Material ABS-plast
Sondtyp 1 flasksond
Upplösning 0,1°
Vikt (engelska) 4 oz.
Vikt (metrisk) 113.4 g
Produkttyp Kyl/frys Ultra termometer
Längd (engelska) 3 tum
Max. Temperatur (engelska) 158 °F
Max. Temperatur (metrisk) 70 °C
Min. Temperatur (engelska) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelska) -58 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +70 °C
Kalibrerad Ja
För användning med (utrustning) Övervakning av temperatur i frys, vattenbad, värmeblock, inkubator och kylskåp
Noggrannhet ±0,5 °C (-30 °C till +50 °C),± 1 °C annars
Visa Digital
Bredd (metrisk) 6.99 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.