Description
Includes
Flip-open stand, 10 ft. micro cable, wall mounting, Velcro™, magnetic strips
Övervaka två olika områden samtidigt med Traceable™ Kyl/frys Ultra™ Termometer.
- Designad för att möta nuvarande CDC-krav för lagring och övervakning av vaccin
- Trippeldisplay visar samtidigt min., max. och aktuella temperaturer för en specificerad sond
- Smart-Alarm™ med visuella och hörbara indikatorer signalerar kontinuerligt när ett tillstånd utanför området avkänns
- Larmet fortsätter även efter att enheten återgår till icke-larmtillstånd och är programmerbar i 0.1° steg
- °C/° F omkopplingsbar
- Innesluten temperaturbuffrad sensor för att noggrant övervaka temperaturer i ett eller två olika områden i kylar, frysar, vattenbad och inkubatorer
- Solid-state sond förseglad i en miniatyrflaska (1 x 2,5 tum) eliminerar kvicksilverkontamination och snabba temperaturförändringar när kylskåpsdörren öppnas
- Miniatyrflaska är fylld med giftfri glykol, allmänt erkänd som säker (GRAS) av FDA och eliminerar därmed oro för kontakt med mat eller dricksvatten
- Har slagkraftig, kemikaliebeständig ABS-plastfodral (2,75 x 4,25 x 0,75 tum)
- Tio fots mikrokabel tillåter kylskåpsdörrar att stänga på den
- Räckvidd: -50° till +70 °C (-58° till +158 °F)
- Noggrannhet:± 0,5 °C mellan -30° till +50 °C, annars± 1 °C
- Upplösning: 0,1°
- Samplingshastighet: 30 sekunder
Certifications
Individuellt serienummer Traceable™ Certifikatet tillhandahålls från ISO/IEC 17025:2005 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA; indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST .
Specifications
Specifications
| Flaskfyllning | Ogiftig glykol |
| Flaskstorlek | 2,5 x 6,3 cm (1 x 2,5 tum) |
| Certifikat och efterlevnad | NIST Spårbar |
| Mått (L x B x H) | 7 x 10,8 x 2 cm (2,75 x 4,25 x 0,75 tum) |
| För användning med (applikation) | Övervakning av temperaturer i frysar, vattenbad, värmeblock, inkubatorer och kylskåp |
| Inkluderar | Traceable™ Certifikat, fällbart stativ, 10 fot mikrokabel, väggmontering, Velcro™ , magnetremsor |
| Längd (metrisk) | 7 cm |
| Material | ABS-plast |
| Sondtyp | Två kula sonder |
| Upplösning | 0,1° |
| Show More |