Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Kyl/frys Ultra™ Termometer
Código de producto. 15547593 Tienda Fisherbrand Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Sondtyp:
1 flaska och 1 kulsond
1 flasksond
1 plastflasksond
1 x 5 mL vaccinflaskasond
2 plastflasksonder
2 x 5 mL vaccinflaskasond
One Bullet Probe
Två flasksonder
Två kula sonder
missing translation for 'unitSize'
Varje
Código de producto. 15547593
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Flip-open stand, 10 ft. micro cable, wall mounting, Velcro™, magnetic strips
Övervaka två olika områden samtidigt med Traceable™ Kyl/frys Ultra™ Termometer.
  • Designad för att möta nuvarande CDC-krav för lagring och övervakning av vaccin
  • Trippeldisplay visar samtidigt min., max. och aktuella temperaturer för en specificerad sond
  • Smart-Alarm™ med visuella och hörbara indikatorer signalerar kontinuerligt när ett tillstånd utanför området avkänns
  • Larmet fortsätter även efter att enheten återgår till icke-larmtillstånd och är programmerbar i 0.1° steg
  • °C/° F omkopplingsbar
  • Innesluten temperaturbuffrad sensor för att noggrant övervaka temperaturer i ett eller två olika områden i kylar, frysar, vattenbad och inkubatorer
  • Solid-state sond förseglad i en miniatyrflaska (1 x 2,5 tum) eliminerar kvicksilverkontamination och snabba temperaturförändringar när kylskåpsdörren öppnas
  • Miniatyrflaska är fylld med giftfri glykol, allmänt erkänd som säker (GRAS) av FDA och eliminerar därmed oro för kontakt med mat eller dricksvatten
  • Har slagkraftig, kemikaliebeständig ABS-plastfodral (2,75 x 4,25 x 0,75 tum)
  • Tio fots mikrokabel tillåter kylskåpsdörrar att stänga på den
  • Räckvidd: -50° till +70 °C (-58° till +158 °F)
  • Noggrannhet:± 0,5 °C mellan -30° till +50 °C, annars± 1 °C
  • Upplösning: 0,1°
  • Samplingshastighet: 30 sekunder
Certifications
Individuellt serienummer Traceable™ Certifikatet tillhandahålls från ISO/IEC 17025:2005 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA; indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST .
Especificaciones
Flaskfyllning Ogiftig glykol
Flaskstorlek 2,5 x 6,3 cm (1 x 2,5 tum)
Certifikat och efterlevnad NIST Spårbar
Mått (L x B x H) 7 x 10,8 x 2 cm (2,75 x 4,25 x 0,75 tum)
För användning med (applikation) Övervakning av temperaturer i frysar, vattenbad, värmeblock, inkubatorer och kylskåp
Inkluderar Traceable™ Certifikat, fällbart stativ, 10 fot mikrokabel, väggmontering, Velcro™ , magnetremsor
Längd (metrisk) 7 cm
Material ABS-plast
Sondtyp 1 flaska och 1 kulsond
Upplösning 0,1°
Vikt (engelska) 4 oz.
Vikt (metrisk) 113.4 g
Produkttyp Kyl/frys Ultra termometer
Längd (engelska) 3 tum
Max. Temperatur (engelska) 158 °F
Max. Temperatur (metrisk) 70 °C
Min. Temperatur (engelska) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelska) -58 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +70 °C
Kalibrerad Ja
För användning med (utrustning) Övervakning av temperatur i frys, vattenbad, värmeblock, inkubator och kylskåp
Noggrannhet ±0,5 °C (-30 °C till +50 °C),± 1 °C annars
Visa Digital
Bredd (metrisk) 6.99 cm
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado