Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Kyl/frys Ultra™ Termometer
Produktkod. 15567593 Handla allt Fisherbrand Produkter
Sondtyp:
1 flaska och 1 kulsond
1 flasksond
1 plastflasksond
1 x 5 mL vaccinflaskasond
2 plastflasksonder
2 x 5 mL vaccinflaskasond
One Bullet Probe
Två flasksonder
Två kula sonder
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15567593
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Flip-open stand, 10 ft. micro cable, wall mounting, Velcro™, magnetic strips
Övervaka två olika områden samtidigt med Traceable™ Kyl/frys Ultra™ Termometer.
  • Designad för att möta nuvarande CDC-krav för lagring och övervakning av vaccin
  • Trippeldisplay visar samtidigt min., max. och aktuella temperaturer för en specificerad sond
  • Smart-Alarm™ med visuella och hörbara indikatorer signalerar kontinuerligt när ett tillstånd utanför området avkänns
  • Larmet fortsätter även efter att enheten återgår till icke-larmtillstånd och är programmerbar i 0.1° steg
  • °C/° F omkopplingsbar
  • Innesluten temperaturbuffrad sensor för att noggrant övervaka temperaturer i ett eller två olika områden i kylar, frysar, vattenbad och inkubatorer
  • Solid-state sond förseglad i en miniatyrflaska (1 x 2,5 tum) eliminerar kvicksilverkontamination och snabba temperaturförändringar när kylskåpsdörren öppnas
  • Miniatyrflaska är fylld med giftfri glykol, allmänt erkänd som säker (GRAS) av FDA och eliminerar därmed oro för kontakt med mat eller dricksvatten
  • Har slagkraftig, kemikaliebeständig ABS-plastfodral (2,75 x 4,25 x 0,75 tum)
  • Tio fots mikrokabel tillåter kylskåpsdörrar att stänga på den
  • Räckvidd: -50° till +70 °C (-58° till +158 °F)
  • Noggrannhet:± 0,5 °C mellan -30° till +50 °C, annars± 1 °C
  • Upplösning: 0,1°
  • Samplingshastighet: 30 sekunder
Certifikat
Individuellt serienummer Traceable™ Certifikatet tillhandahålls från ISO/IEC 17025:2005 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA; indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST .
Specifikationer
Flaskfyllning Ogiftig glykol
Flaskstorlek 2,5 x 6,3 cm (1 x 2,5 tum)
Certifikat och efterlevnad NIST Spårbar
Mått (L x B x H) 7 x 10,8 x 2 cm (2,75 x 4,25 x 0,75 tum)
För användning med (applikation) Övervakning av temperaturer i frysar, vattenbad, värmeblock, inkubatorer och kylskåp
Inkluderar Traceable™ Certifikat, fällbart stativ, 10 fot mikrokabel, väggmontering, Velcro™ , magnetremsor
Längd (metrisk) 7 cm
Material ABS-plast
Sondtyp 2 x 5 mL vaccinflaskasond
Upplösning 0,1°
Vikt (engelska) 4 oz.
Vikt (metrisk) 113.4 g
Produkttyp Kyl/frys Ultra termometer
Längd (engelska) 3 tum
Max. Temperatur (engelska) 158 °F
Max. Temperatur (metrisk) 70 °C
Min. Temperatur (engelska) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelska) -58 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +70 °C
Kalibrerad Ja
För användning med (utrustning) Övervakning av temperatur i frys, vattenbad, värmeblock, inkubator och kylskåp
Noggrannhet ±0,5 °C (-30 °C till +50 °C),± 1 °C annars
Visa Digital
Bredd (metrisk) 6.99 cm