Läs mer
BRAND™ BRANDtallrikar™ pureGrade™ Stripplattor
Produktkod. 11643189 Handla allt Brand Produkter
Change view
Total volym (metrisk) Tja:
350μ L
360μ L
Breaapart:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Total volym (metrisk) Tja Breaapart Förpackningsstorlek
11643189 350μ L Ja Paket med 100
11633189 360μ L Nej Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11643189 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 782301
I lager
Obehandlade ytstripplåtar utformade för att maximera provåtervinning och minimera korskontaminering.
  • Mediumbindande och icke-sterilt
  • Transparent med platta bottnar
  • Tillgänglig med eller utan rutnät
  • Fri från endotoxiner, DNas, DNA, RNas och icke-cytotoxiska
Med rutnät: Enskilda remsor kan tas bort från plattan och sättas in igen. Remsor kan också delas in i 8 individuella kärl och sättas in separat i ramplattan.
Utan rutnät: Enskilda remsor kan tas bort från ramen och sättas in igen. Remsor är inte delbara.
Tillämpningar: Idealiskt för homogena analyser, screening och lagring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Alfanumeriskt
Breaapart Ja
Bindande egendom Obehandlad
Certifierad Livsvetenskaplig kvalitet
Formatera Stripplåt
Array 12 x 8
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Bindningstyp Medium bindning
Färg Klart
Disponibel För engångsbruk
Produkttyp Remplåtar
För användning med (utrustning) Mikroplåtläsare
Material Polystyren
Volym (metrisk) Tja 350 μl
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 350 μl
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Ej behandlad
Total volym (metrisk) Tja 350μ L
Well Shape Platt botten (F-brunn)
Dnase Free Ja
För användning med (applikation) Homogena analyser, screeningar och lagring
Inkluderar 96-brunns remplåt
Kvantitet 100/Pk.
RNase fri Ja
Målmolekyl Immunoglobulin G (IgG)