Läs mer
BRAND™ BRANDtallrikar™ Mikroplattlock
Produktkod. 10337483 Handla allt Brand Produkter
Change view
Plattkompatibilitet:
1536-brunnens standardplatta
384-brunnsplattan
96-brunnsplatta
Standardplatta med 96 brunnar
Antal per förpackning:
50
100
Kondensringar:
Ja
Nej
Höjd (metrisk):
4,5 mm
5,5 mm
8 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Plattkompatibilitet Antal per förpackning Kondensringar Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
10337483 Standardplatta med 96 brunnar 100 Ja 8 mm Paket med 100
10574584 Standardplatta med 96 brunnar 100 Nej 8 mm Paket med 100
10468053 384-brunnsplattan 50 Nej 4,5 mm Paket med 50
10574774 1536-brunnens standardplatta 50 Nej 5,5 mm Paket med 50
15600499 96-brunnsplatta 100 Ja - Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10337483 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 782150
I lager
Lägg i varukorgen
CERTIFIERADE LIVSVETENSKAPSKVALITETS-plattor för skydd av prover, reaktionsbatcher eller cellkulturer från kontaminering och avdunstning.
  • Tillverkad av kristallklar polystyren
  • Cut-corner-sets orientering av locket
  • Staplingsbar
Lock med kondensringar finns för 96-brunns standardplattor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Genomskinlig
Material Polystyren
Sterilitet Icke-steril
Antal Wells 96
Höjd (metrisk) 8 mm
Kondensringar Ja
Antal per förpackning 100
Avdunstningsbarriär Nej
Produkttyp Mikroplattskydd
Lim Hold (Håll)
Temperaturområde (metriskt) <-20 °C
Well Shape Alla brunnsformer
Plattkompatibilitet Standardplatta med 96 brunnar
Avskurna hörn Ja