Beskrivning
- Tillverkad av kristallklar polystyren
- Cut-corner anger lockets orientering
- Staplingsbar
Lock med kondensringar tillgängliga för 96-brunnars standardplattor
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Transparent |
| Material | Polystyren |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Antal Wells | 384 |
| Höjd (metrisk) | 4,5 mm |
| Kondensringar | Nej |
| Antal per förpackning | 50 |
| Avdunstningsbarriär | No |
| Produkttyp | Microplate Cover |
| Lim | None |
| Visa mer |