Läs mer
BRAND™ BRANDtallrikar™ immunoGrade™ Stripplattor
Produktkod. 11653189 Handla allt Brand Produkter
Change view
Total volym (metrisk) Tja:
350μ L
360μ L
Breaapart:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Total volym (metrisk) Tja Breaapart Förpackningsstorlek
11653189 360μ L Nej Paket med 100
11663189 350μ L Ja Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11653189 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 782305
Beräknad leverans: 08-12-2026
Högbindande plattor med optimerade ytor för immobilisering av IgG Högbindande plattor, optimerade för immobilisering av IgG och molekyler med både hydrofila och hydrofoba regioner, ger tillförlitlig prestanda för en rad olika analyser.
  • Högbindande, icke-sterila plattor
  • Tillverkad av högkvalitativ, jungfrulig polystyren
  • Transparent med platt botten
  • Fri från endotoxiner, DNas, DNA, RNas; icke-cytotoxisk
  • Tillgänglig med eller utan rutnät
Med rutnät (Del nr 782306):
  • 12 remsor med 8 brunnar vardera
  • Enskilda remsor kan tas bort från plattan och sättas in igen
  • Remsor kan också delas in i 8 individuella kärl och sättas in i ramplattan
Utan rutnät (Del nr 782305):
  • 12 remsor med 8 brunnar vardera
  • Enskilda remsor kan tas bort från ramen och sättas in igen
  • Remsor är inte delbara
Användningsområden:
Designad för immunanalyser i fast fas, ELISA RIA, FIA och andra immuntestningsapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ingen streckkod
Breaapart Nej
Bindande egendom immunoGrade
Certifierad DNA, DNase, RNase, Pyrogen free
Formatera Stripplåt
Array 1 x 8
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Förpackning Påsad
Bindningstyp Hög bindning
Färg Klart
Disponibel För engångsbruk
Produkttyp 96-brunns remplåt
För användning med (utrustning) Mikroplattläsare, gammaräknare, fluorescensspektrofotometrar
Material Polystyren
Volym (metrisk) Tja 360μ L
Antal Wells 8
Volym (metrisk) Fungerar 50 till 320 μl
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Immunologiska
Total volym (metrisk) Tja 360μ L
Well Shape Platt botten (F-brunn)
Dnase Free Ja
För användning med (applikation) Tillämpningar inom fastfasimmunoassay och immuntestning
Inkluderar Remplåtar
Kvantitet 100/Pk.
RNase fri Ja
Målmolekyl Proteiner eller antikroppar