Läs mer
BRAND™ BRANDtallrikar™ immunoGrade™ Stripplattor
Produktkod. p-4954248 Handla allt Brand Produkter
Total volym (metrisk) Tja:
350μ L
360μ L
Breaapart:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11653189
Brand: BRAND™ 782305
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Immunologiska ytor för immobilisering av IgG
  • Hög bindande och icke-steril
  • Tillverkad av polystyren
  • Transparent med platt botten
  • Med och utan rutnät
  • Fri från endotoxiner, DNas, DNA, RNas; icke-cytotoxisk
  • Modifiering via fysikalisk-kemisk process
Med galler: Enskilda lister kan tas bort från plattan och sättas in igen, listerna kan delas upp i 8 individuella kärl och sättas in individuellt i ramplattan.
Utan galler: enskilda remsor kan tas bort från ramen och sättas in igen, remsorna är inte delbara.
Användningsområden:
För fastfasimmunanalyser, ELISA , RIA, FIA och andra immuntester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Streckkod No Barcode
Breaapart Nej
Bindande egendom immunoGrade
Certifierad DNA, DNase, RNase, Pyrogen free
Formatera Stripplåt
Array 1 x 8
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Förpackning Bagged
Bindningstyp Hög bindning
Färg Klart
Disponibel Single-use
Produkttyp 96-well strip plate
För användning med (utrustning) Microplate readers, gamma counters, fluorescence spectrophotometers
Material Polystyrene
Volym (metrisk) Tja 360 μL
Antal Wells 8
Volym (metrisk) Fungerar 50 to 320 μL
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Immunologiska
Total volym (metrisk) Tja 360μ L
Well Shape Platt botten (F-brunn)
Dnase Free Yes
För användning med (applikation) Solid-phase immunoassay, immune testing applications
Inkluderar Strip plates
Kvantitet 100/Pk.
RNase fri Yes
Målmolekyl Proteins or antibodies
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado