Läs mer
Hamilton™ 1000-serien Gastight™ Saltline sprutor
Volym (metrisk):
1 mL
5 mL
10 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Utrustad med inert och icke-korrosiv kolv
- Utrustad med resistent polyeten med ultrahög molekylvikt (UHMWPE) kolvspets
Användningsområden:
För life science-applikationer med salta buffertar, gruvapplikationer med syror eller spårmetallanalys
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Produkttyp | Gastight Saltline spruta |
| Volym (metrisk) | 10 mL |
| Anslutningstyp | Bubble Free Prime (BFP) |