Läs mer
Hamilton™ 1000-serien Gastight™ Saltline sprutor
Produktkod. 15182514
Volym (metrisk):
1 ml
5 ml
10 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15182514
Brand: Hamilton™ 208335
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För användning med lösningar som har en hög saltkoncentration
  • Utrustad med inert och icke-korrosiv kolv
  • Utrustad med resistent polyeten med ultrahög molekylvikt (UHMWPE) kolvspets
Användningsområden:
För life science-applikationer med salta buffertar, gruvapplikationer med syror eller spårmetallanalys
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Produkttyp Gastight Saltline spruta
Volym (metrisk) 1 ml
Anslutningstyp Bubble Free Prime (BFP)