Learn More
Hamilton™ 1000-serien Gastight™ Saltline sprutor
Product Code. 15192514
Change view
Click to view available options
Volym (metrisk):
1 ml
5 ml
10 ml
Unit Size:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volym (metrisk) Unit Size
15192514 5 ml Varje
15102524 10 ml Varje
15182514 1 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15192514 Supplier Hamilton™ Supplier No. 208336
Beräknad leverans: 07-01-2027
För användning med lösningar som har en hög saltkoncentration
  • Utrustad med inert och icke-korrosiv kolv
  • Utrustad med resistent polyeten med ultrahög molekylvikt (UHMWPE) kolvspets
Användningsområden:
För life science-applikationer med salta buffertar, gruvapplikationer med syror eller spårmetallanalys
Specifications
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Borosilicate Glass
Nålmätare No Needle Included
Produkttyp Gastight Saltline spruta
Volym (metrisk) 5 ml
För användning med (utrustning) Microlab 600 Diluter Dispenser
Anslutningstyp Bubble Free Prime (BFP)
Graderad Yes
Sterilitet Non-sterile