Läs mer
BRAND™ BRANDtallrikar™ Sätt i systemmikroplåtar - 24-brunnars standardplatta
Produktkod. 15503783 Handla allt Brand Produkter
Change view
Ytbehandling:
cellGrade plus
pureGrade S
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Ytbehandling unitSize
15503783 cellGrade plus Paket med 10
15620647 pureGrade S Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15503783 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 782890
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
24-brunnars standardplatta
  • Genomskinlig
  • Finns med pureGrade™ S och cellGrade™ plus yta
  • Inkluderar 24 individuellt fyllbara brunnar som kan förses med remsor med 4 insatser och/eller individuella insatser
  • Styrkanter för perfekt passform
  • Designade matningsportar för enkla mediabyten, lämpliga för robotik/automatisering
  • 10 tallrikar/Pk. (Individuellt förpackad med lock)
Användningsområden:
Samkultur, sekretstudier, migrationsstudier
Uppfyllande
ANSI/SLAS standard 1 och 4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förslutning ingår Yes
Bottenform Flat
Kapacitet (metrisk) 3.1 mL
Färg Transparent
Kulturområde 210 mm2
Material Polystyrene
Sterilitet Sterila
Ytbehandling cellGrade plus
Typ Cellkulturinläggssystem
Räkna väl 24
För användning med (applikation) Samkultur, sekretstudier, migrationsstudier
För användning med (utrustning) Sätt in system
Höjd (metrisk) 19.5 mm