Läs mer
BRAND™ BRANDtallrikar™ Sätt i systemmikroplåtar - 24-brunnars standardplatta
Produktkod. p-4954306 Handla allt Brand Produkter
Ytbehandling:
cellGrade plus
pureGrade S
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 15620647
Brand: BRAND™ 782880
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
24-brunnars standardplatta
  • Genomskinlig
  • Finns med pureGrade™ S och cellGrade™ plus yta
  • Inkluderar 24 individuellt fyllbara brunnar som kan förses med remsor med 4 insatser och/eller individuella insatser
  • Styrkanter för perfekt passform
  • Designade matningsportar för enkla mediabyten, lämpliga för robotik/automatisering
  • 10 tallrikar/Pk. (Individuellt förpackad med lock)
Användningsområden:
Samkultur, sekretstudier, migrationsstudier
Uppfyllande
ANSI/SLAS standard 1 och 4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förslutning ingår Yes
Bottenform Flat
Kapacitet (metrisk) 3.1 mL
Färg Transparent
Kulturområde 210 mm2
Material Polystyrene
Sterilitet Sterila
Ytbehandling pureGrade S
Typ Cellkulturinläggssystem
Räkna väl 24
För användning med (applikation) Samkultur, sekretstudier, migrationsstudier
För användning med (utrustning) Sätt in system
Höjd (metrisk) 19.5 mm