Läs mer
Hamilton™ Gastät Microliter™ Sprutor: RN-terminering, ingen nål medföljer
Volym (metrisk):
5μ L
10 μl
25μ L
50 μl
100 μl
250μ L
500 μL
1 mL
2.5 mL
5 mL
10 mL
Modell:
1001
1002
1005
1010
1725
1750
1801 RN
1802
1805
1810 RN
1825
701
702
705
710
725
750
75RN
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- PTFE-beläggning från punkten för 0,75 tum.
- För dispensering av både vätskor och gaser
- Precisionsbearbetad polymerkolvspets som skapar läckagefri tätning
Finns som ersättningsnål för att installeras i standardsprutan med avtagbar nål (RN); Nålar säljs separat
Specifikationer
Specifikationer
| Nålmätare | 22 G |
| Modell | 1010 |
| Volym (metrisk) | 10 mL |