Läs mer
- Home
- Products
- Kromatografisprutor
- Manuella gastäta sprutor
- Hamilton™ Gastät Microliter™ Sprutor: RN-terminering, ingen nål medföljer
Hamilton™ Gastät Microliter™ Sprutor: RN-terminering, ingen nål medföljer
Produktkod. 10049492
Change view
Volym (metrisk):
5μ L
10 μl
25μ L
50 μl
100 μl
250μ L
500 μL
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
Modell:
1001
1002
1005
1010
1725
1750
1801 års kungliga soldat
1802
1805
1810 års kungliga soldat
1825
701
702
705
710
725
750
75RN
Förpackningsstorlek:
Varje
18 product options available for selection
| Produktkod. | Volym (metrisk) | Modell | unitSize |
|---|---|---|---|
| 10049492 | 25μ L | 1802 | Varje |
| 10335772 | 500 μL | 1750 | Varje |
| 10759594 | 250μ L | 1725 | Varje |
| 10079742 | 100 μl | 710 | Varje |
| 10476323 | 250μ L | 725 | Varje |
| 11577864 | 500 μL | 750 | Varje |
| 10374923 | 10 μl | 701 | Varje |
| 11517624 | 25μ L | 702 | Varje |
| 10438353 | 50 μl | 705 | Varje |
| 10018132 | 10 ml | 1010 | Varje |
| 10445112 | 5 ml | 1005 | Varje |
| 11562515 | 250μ L | 1825 | Varje |
| 10152702 | 1 ml | 1001 | Varje |
| 10070892 | 2,5 ml | 1002 | Varje |
| 10737453 | 50 μl | 1805 | Varje |
| 10523765 | 100 μl | 1810 års kungliga soldat | Varje |
| 10080234 | 10 μl | 1801 års kungliga soldat | Varje |
| 10444805 | 5μ L | 75RN | Varje |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
10049492
Leverantör
Hamilton™
Leverantörsnummer
766001
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- PTFE-beläggning från punkten för 0,75 tum.
- För dispensering av både vätskor och gaser
- Precisionsbearbetad polymerkolvspets som skapar läckagefri tätning
Finns som ersättningsnål för att installeras i standardsprutan med avtagbar nål (RN); Nålar säljs separat
Specifikationer
Specifikationer
| Nålmätare | 26s G |
| Modell | 1802 |
| Volym (metrisk) | 25μ L |