Läs mer
Hamilton™ Gastät Microliter™ Sprutor: RN-terminering, ingen nål medföljer
Produktkod. 10080234
Volym (metrisk):
5μ L
10 μl
25μ L
50 μl
100 μl
250μ L
500 μL
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
Modell:
1001
1002
1005
1010
1725
1750
1801 års kungliga soldat
1802
1805
1810 års kungliga soldat
1825
701
702
705
710
725
750
75RN
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10080234
Brand: Hamilton™ 765901
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
  • PTFE-beläggning från punkten för 0,75 tum.
  • För dispensering av både vätskor och gaser
  • Precisionsbearbetad polymerkolvspets som skapar läckagefri tätning
Finns som ersättningsnål för att installeras i standardsprutan med avtagbar nål (RN); Nålar säljs separat
Specifikationer
Diameter (engelska) Inre 0,018 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,260 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0.460 mm
Diameter (metrisk) Yttre 6.60 mm
Produkttyp Gastät
Max. Temperatur (engelska) 239 °F
Max. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Modell 1801 års kungliga soldat
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Volym (metrisk) 10 μl