Läs mer
Hamilton™ Gastät Microliter™ Sprutor: RN-terminering, ingen nål medföljer
Produktkod. 10152702
Change view
Volym (metrisk):
5μ L
10 μl
25μ L
50 μl
100 μl
250μ L
500 μL
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
Modell:
1001
1002
1005
1010
1725
1750
1801 års kungliga soldat
1802
1805
1810 års kungliga soldat
1825
701
702
705
710
725
750
75RN
Förpackningsstorlek:
Varje
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Modell Förpackningsstorlek
10152702 1 ml 1001 Varje
10335772 500 μL 1750 Varje
10759594 250μ L 1725 Varje
10079742 100 μl 710 Varje
10476323 250μ L 725 Varje
11577864 500 μL 750 Varje
10374923 10 μl 701 Varje
11517624 25μ L 702 Varje
10438353 50 μl 705 Varje
10018132 10 ml 1010 Varje
10445112 5 ml 1005 Varje
11562515 250μ L 1825 Varje
10070892 2,5 ml 1002 Varje
10737453 50 μl 1805 Varje
10049492 25μ L 1802 Varje
10523765 100 μl 1810 års kungliga soldat Varje
10080234 10 μl 1801 års kungliga soldat Varje
10444805 5μ L 75RN Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Produktkod. 10152702 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 764901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1725.00 SEK
    1512.95 SEK / Paket med 1
    Save 212.05 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
  • PTFE-beläggning från punkten för 0,75 tum.
  • För dispensering av både vätskor och gaser
  • Precisionsbearbetad polymerkolvspets som skapar läckagefri tätning
Finns som ersättningsnål för att installeras i standardsprutan med avtagbar nål (RN); Nålar säljs separat
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning Gastät
Nålmätare 22 G
Diameter (engelska) Inre 0,181 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,355 tum.
Diameter (metrisk) Inre 4.61 mm
Diameter (metrisk) Yttre 9.02 mm
Modell 1001
Volym (metrisk) 1 ml
Anslutningstyp Avtagbar