Läs mer
Hamilton™ Gastät Microliter™ Sprutor: RN-terminering, ingen nål medföljer
Volym (metrisk):
5μ L
10 μl
25μ L
50 μl
100 μl
250μ L
500 μL
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
Modell:
1001
1002
1005
1010
1725
1750
1801 års kungliga soldat
1802
1805
1810 års kungliga soldat
1825
701
702
705
710
725
750
75RN
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- idealisk för dispensering av volymer från 0,05 μL upp till 5 μL
- 7000-serien är den enda sprutan med noll dödvolym
- Den tunna kolvtråden går till spetsen av nålen och säkerställer att allt lösningsmedel drivs ut från nålen
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Borosilikatglas (fat), Rostfritt stål (kolv) |
| Diameter (engelska) Inre | 0,014 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,260 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.343 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 6.60 mm |
| För användning med (applikation) | Provspotting |
| Produkttyp | Microliter Spruta |
| Max. Tryck | 2000 psi |
| Max. Temperatur (engelska) | 239 °F |
| Visa mer |