Läs mer
Hamilton™ Gastät Microliter™ Sprutor: RN-terminering, ingen nål medföljer
Volym (metrisk):
5μ L
10 μl
25μ L
50 μl
100 μl
250μ L
500 μL
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
Modell:
1001
1002
1005
1010
1725
1750
1801 års kungliga soldat
1802
1805
1810 års kungliga soldat
1825
701
702
705
710
725
750
75RN
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- idealisk för dispensering av volymer från 0,05 μL upp till 5 μL
- 7000-serien är den enda sprutan med noll dödvolym
- Den tunna kolvtråden går till spetsen av nålen och säkerställer att allt lösningsmedel drivs ut från nålen
Specifikationer
Specifikationer
| Nålmätare | 22 G |
| Modell | 750 |
| Volym (metrisk) | 500 μL |