Läs mer
BRAND™ BRANDtallrikar™ Sätt in systemmikrotiter - 6-brunnars specialiserad plåt
Handla allt Brand ProdukterBeskrivning
- Genomskinlig
- Finns med pureGrade™ S och cellGrade™ plus yta
- Fyra brunnar sammankopplade som en stor, långsträckt brunn, försedd med remsa med 4 insatser
- Styrkanter för perfekt passform
- Designade matningsportar för enkla mediabyten, lämpliga för robotik/automatisering
- 10 tallrikar/Pk. (Individuellt förpackad med lock)
Användningsområden:
3D vävnadskultur
Uppfyllande
ANSI/SLAS standard 1 och 4
Specifikationer
Specifikationer
| Förslutning ingår | Yes |
| Bottenform | Flat |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Färg | Transparent |
| Kulturområde | 855 mm2 |
| Material | Polystyrene |
| Sterilitet | Sterila |
| Ytbehandling | pureGrade S |
| Typ | Cellkulturinläggssystem |
| Räkna väl | 6 |
| Visa mer |