Läs mer
BRAND™ BRANDtallrikar™ Sätt in systemmikrotiter - 6-brunnars specialiserad plåt
Produktkod. 15630647 Handla allt Brand Produkter
Ytbehandling:
cellGrade plus
pureGrade S
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 15630647
Brand: BRAND™ 782891
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
6-brunnars specialiserad tallrik
  • Genomskinlig
  • Finns med pureGrade™ S och cellGrade™ plus yta
  • Fyra brunnar sammankopplade som en stor, långsträckt brunn, försedd med remsa med 4 insatser
  • Styrkanter för perfekt passform
  • Designade matningsportar för enkla mediabyten, lämpliga för robotik/automatisering
  • 10 tallrikar/Pk. (Individuellt förpackad med lock)
Användningsområden:
3D vävnadskultur
Uppfyllande
ANSI/SLAS standard 1 och 4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förslutning ingår Yes
Bottenform Flat
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Färg Transparent
Kulturområde 855 mm2
Material Polystyrene
Sterilitet Sterila
Ytbehandling cellGrade plus
Typ Cellkulturinläggssystem
Räkna väl 6
För användning med (applikation) 3D vävnadskultur
För användning med (utrustning) Sätt in system
Höjd (metrisk) 19.5 mm