Läs mer
Cellpath FiloSlide Plast Slide plånböcker
Produktkod. 30226296
Change view
Inkluderar:
6 objektglasfickor, 1 dokumentficka (220 x 150 mm), 1 indexficka; Indexremsor
Produktkod. Inkluderar
30226296 6 objektglasfickor, 1 dokumentficka (220 x 150 mm), 1 indexficka; Indexremsor
1 options
Produktkod. 30226296 Leverantör Cellpath Leverantörsnummer WEP060301A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    312.18 SEK
    194.62 SEK / Paket med 10
    Save 117.56 SEK
    37% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Idealisk för att bygga referens-/undervisningsuppsättningar av diabilder
  • Överlägset glidskydd
  • Dokumentplånbok på baksidan för att lagra pappersarbete
  • Enkel att använda
  • FiloSlide 4, 5, 6 Plånböcker gjorda av klar flexibel plast
FiloSlide 4 slide-plånbok:
  • Fyra objektglasfickor för mikroskop, en dokumentficka 103 x 153 mm (4 x 6 tum)
  • Kombinationspaket med 100 plånböcker och ett FiloSlide-skåp finns också
FiloSlide 5 slide-plånbok:
  • Fem objektglasfickor för mikroskop, en dokumentficka
  • Finns även i kombinationspaket med 100 plånböcker och en FiloSlide-hytt
FiloSlide 6 Slide-plånbok:
  • Sex objektglasfickor och en dokumentficka 220 x 150 mm (8,6 x 6 tum) och en indexficka
  • Varje paket med 10 FiloSlide 6-plånböcker levereras med 50 färgkodade registerkort (10 vardera av rött, blått, grönt, vitt, gult)
  • Kombinationspaket med 150 plånböcker och ett FiloSlide-skåp finns tillgängligt
Specifikationer
Glidkapacitet 6
Inkluderar 6 objektglasfickor, 1 dokumentficka (220 x 150 mm), 1 indexficka; Indexremsor
Material Plast