Läs mer
Hamilton™ Microlab™ 1700-serien Gastight™ Sprutor
Produktkod. 11542385
Volym (metrisk):
10 μl
25μ L
100 μl
Nålmätare:
22s G
26s G
Modell:
1701
1702
1710
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11542385
Brand: Hamilton™ 80262
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För dispensering av både vätskor och gaser
  • Utrustad med precisionsbearbetad polymerkolvspets, ofta PTFE, som skapar läckagefri tätning
  • Tight passform säkerställer att spetsservetterna inuti sprutcylindern är fria från prov
  • Minskar risken för avlagring i prover med lösta eller suspenderade molekyler och resulterar i skadad kolv
  • ChemSeal uppsägning
Specifikationer
Nålmätare 22s G
Modell 1702
Volym (metrisk) 25μ L